Disposable earplugs, MelLows®
Proveedor: Moldex
7625 7650 7600
MOLD7625EA 76.5 EUR
MOLD7625 MOLD7650 MOLD7600
Disposable earplugs, MelLows®
Tapones para los oídos Tapones para los oídos, desechables
Earplugs made from soft PU-foam for protection against lower noise levels.
SNR: 22 dB
Certificaciones: EN 352-2:2002
Información para pedidos: Also available in the hygienic dispenser system MoldexStation.
Envase: In pairs.