Capillary columns, HYDRODEX
Proveedor: MACHEREY-NAGEL
723358.25 723358.50 723370.25 723370.50 723381.25 723381.50 723383.10 723384.25 723384.50 723387.25 723386.25 723387.50 723388.25 723388.50
MANA723358.25EA 1275 EUR
MANA723358.25 MANA723358.50 MANA723370.25 MANA723370.50 MANA723381.25 MANA723381.50 MANA723383.10 MANA723384.25 MANA723384.50 MANA723387.25 MANA723386.25 MANA723387.50 MANA723388.25 MANA723388.50
Capillary columns, HYDRODEX
Columnas de cromatografía
Cyclodextrin phases for GC enantiomer separation.
  • HYDRODEX β-3P · heptakis-(2,6-di-O-methyl-3-O-pentyl)-β-cyclodextrin
  • HYDRODEX β-6TBDE · heptakis-(2,3-di-O-ethyl-6-O-t-butyldimethylsilyl)-β-cyclodextrin
  • HYDRODEX β-6TBDM · heptakis-(2,3-di-O-methyl-6-O-t-butyldimethylsilyl)-β-cyclodextrin
  • HYDRODEX β-PM · heptakis-(2,3,6-tri-O-methyl)-β-cyclodextrin
  • HYDRODEX β-TBDAc · heptakis-(2,3-di-O-acetyl-6-O-t-butyldimethylsilyl)-β-cyclodextrin
  • HYDRODEX γ-DiMOM · octakis-(2,3-di-O-methoxymethyl-6-O-t-butyldimethylsilyl)-γ-cyclodextrin
  • HYDRODEX γ-TBDAc · octakis-(2,3-