Nickel (silver coated) (Ni:Ag; 85:15 wt%) ≥99.8% (metals basis), esferas -250 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
13793.14
13793.22
13793.36
13793.14EA
62.6
EUR
13793.14
13793.22
13793.36
Nickel (silver coated) (Ni:Ag; 85:15 wt%) ≥99.8% (metals basis), esferas -250 mesh
Nickel (silver coated)
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-02-0
Molecular Formula: Ni:Ag; 85:15 wt%
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091733
Formula:
Ni Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02091733 Núm. CAS: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 |