2,4,7,9-Tetrametildec-5-ino-4,7-diol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T0724-25G
T0724-500G
TCIAT0724-25GEA
17
EUR
TCIAT0724-25G
TCIAT0724-500G
2,4,7,9-Tetrametildec-5-ino-4,7-diol ≥95.0% (por GC)
2,4,7,9-Tetrametildec-5-ino-4,7-diol
Formula:
C₁₄H₂₆O₂ |
Número MDL:
MFCD00008942 Núm. CAS: 126-86-3 EINECS: 204-809-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to lump |
Purity (GC) | min. 95.0% (total of isomers) |