Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)calcium ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Ca(TMHD)2
41589.04 41589.09
41589.04EA 90.2 EUR
41589.04 41589.09
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)calcium ≥99.99% (metals basis)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)calcium
Purity: 99.99% CAS No.: 36818-89-0 Molecular Formula: C22H38CaO4 Formula Weight: 406.57 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Boiling Point: 205°/0.1mm subl. MDL No.: MFCD00064757
Formula: C₂₂H₃₈CaO₄
MW: 406.57 g/mol
Pto. Ebullición: 205 °C (0.1 mmHg) (subl.)
Pto. de fusión: 202…206 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064757
Núm. CAS: 36818-89-0