Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
87898.03 87898.06
87898.03EA 83 EUR
87898.03 87898.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III)
CAS No.: 15522-71-1 Molecular Formula: C33H57EuO6 Formula Weight: 701.78 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 187-189° MDL No.: MFCD00000019
Formula: C₃₃H₅₇EuO₆
Pto. de fusión: 187…189 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000019
Núm. CAS: 15522-71-1
EINECS: 239-565-5