Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')gadolinium(III)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Gd(TMHD)3, Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)gadolinium(III)
14486.03
14486.06
14486.03EA
82.5
EUR
14486.03
14486.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')gadolinium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')gadolinium(III)
CAS No.: 14768-15-1
Molecular Formula: C33H57GdO6
Formula Weight: 707.07
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 167-170°
MDL No.: MFCD00010349
Formula:
C₃₃H₅₇GdO₆ MW: 707,052 g/mol Pto. de fusión: 167…170 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010349 Núm. CAS: 14768-15-1 EINECS: 238-834-4 |