Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')terbium(III) ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
44842.03 44842.06
44842.03EA 117 EUR
44842.03 44842.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')terbium(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')terbium(III)
Purity: 99% CAS No.: 15492-51-0 Molecular Formula: C33H57O6Tb Formula Weight: 708.74 Physical Form: Granular Melting Point: 155-156° MDL No.: MFCD00064752
Formula: C₃₃H₅₇O₆Tb
Pto. de fusión: 155…156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064752
Núm. CAS: 15492-51-0