Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ytterbium(III) ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)ytterbium(III), Yb(TMHD)3
39581.03 39581.06
39581.03EA 90 EUR
39581.03 39581.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ytterbium(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ytterbium(III)
Purity: 99% CAS No.: 15492-52-1 Molecular Formula: C33H57O6Yb Formula Weight: 722.86 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00000034
Formula: C₃₃H₅₇O₆Yb
MW: 722,842 g/mol
Pto. de fusión: 167…169 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000034
Núm. CAS: 15492-52-1