Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')copper(II) ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Cu(TMHD)2, Copper(II)bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate), Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)copper(II)
41279.03
41279.06
41279.03EA
89.4
EUR
41279.03
41279.06
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')copper(II) ≥99.9% (metals basis)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')copper(II)
Purity: 99.9%
CAS No.: 14040-05-2
Molecular Formula: C22H38CuO4
Formula Weight: 430.05
Physical Form: Powder
Melting Point: 198°
Boiling Point: 100°/0.1mm subl.
MDL No.: MFCD00058920
Formula:
C₂₂H₃₈CuO₄ MW: 430,08 g/mol Pto. Ebullición: 100 °C (0,1 mmHg) (subl.) Pto. de fusión: 198 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00058920 Núm. CAS: 14040-05-2 |