Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')hafnium(IV) ≥99.7% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)hafnium(IV)
41909.06 41909.14
41909.06EA 762 EUR
41909.06 41909.14
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')hafnium(IV) ≥99.7% (metals basis)
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')hafnium(IV)
Purity: 99.7% CAS No.: 63370-90-1 Molecular Formula: C44H76HfO8 Formula Weight: 910.5 Physical Form: Powder Melting Point: 315° MDL No.: MFCD01863471
Formula: C₄₄H₇₆HfO₈
MW: 910.5 g/mol
Pto. de fusión: 315 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863471
Núm. CAS: 63370-90-1