Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')nickel(II) ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)nickel(II), Ni(TMHD)2
Purity: 98%
CAS No.: 14481-08-4
Molecular Formula: C22H38NiO4
Formula Weight: 425.24
Physical Form: Powder
Melting Point: 223-225°
Boiling Point: 90-110°/0.1mm subl.
MDL No.: MFCD00192348
NMR shift reagent, nickel oxide precursor
Formula:
C₂₂H₃₈NiO₄ MW: 425,23 g/mol Pto. Ebullición: 90…110 °C (0,1 mmHg) (subl.) Pto. de fusión: 223…225 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00192348 Núm. CAS: 14481-08-4 |