Lead(II) acetylacetonate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
89858.09
89858.18
89858.09EA
127
EUR
89858.09
89858.18
Lead(II) acetylacetonate
Lead(II) acetylacetonate
CAS No.: 15282-88-9
Molecular Formula: C10H14O4Pb
Formula Weight: 405.41
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
UN No.: 3467
MDL No.: MFCD00013499
Formula:
C₁₀H₁₄O₄Pb Pto. de fusión: 141…144 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013499 Núm. CAS: 15282-88-9 EINECS: 239-323-9 UN: 3467 ADR: 6.1,III |