Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Hexafluoroacetylacetono Copper(II) Salt, Copper(II) Hexafluoroacetylacetonate, Copper(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate, Bis(hexafluoroacetylacetonato)copper(II) hydrate, Copper(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate xhydrate
41870.04
41870.09
41870.04EA
106
EUR
41870.04
41870.09
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate ≥99.99% (metals basis)
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 155640-85-0
Molecular Formula: Cu(CF3COCHCOCF3)2.xH2O
Formula Weight: 477.64(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Boiling Point: 220° dec.
MDL No.: MFCD00151019
Formula:
C₁₀H₂CuF₁₂O₄·H₂O MW: 477.64 g/mol (anhy) Pto. Ebullición: 220 °C (desc.) Pto. de fusión: ∼ 100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151019 Núm. CAS: 155640-85-0 EINECS: 238-850-1 |