Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Hexafluoroacetylacetono Copper(II) Salt, Copper(II) Hexafluoroacetylacetonate, Copper(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate, Bis(hexafluoroacetylacetonato)copper(II) hydrate, Copper(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate xhydrate
B25284.03
B25284.06
B25284.14
B25284.03EA
37.9
EUR
B25284.03
B25284.06
B25284.14
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate ≥98%
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Purity: 98%
CAS No.: 155640-85-0
Molecular Formula: C10H2CuF12O4.xH2O
Formula Weight: 477.64(anhy)
Melting Point: ca 100°
Boiling Point: 220°
MDL No.: MFCD00151019
Formula:
C₁₀H₂CuF₁₂O₄·H₂O MW: 477.64 g/mol (anhy) Pto. Ebullición: 220 °C Pto. de fusión: ∼ 100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151019 Núm. CAS: 155640-85-0 EINECS: 238-850-1 |