Hexaammineruthenium(II) chloride 99.9%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B23886.01
B23886.03
B23886.01EA
68.9
EUR
B23886.01
B23886.03
Hexaammineruthenium(II) chloride 99.9%
Hexaammineruthenium(II) chloride
Purity: 99.9%
CAS No.: 15305-72-3
Molecular Formula: Ru(NH3)6Cl2
Formula Weight: 274.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011477
Formula:
H₁₈Cl₂N₆Ru Pto. de fusión: >300 °C |
Número MDL:
MFCD00011477 Núm. CAS: 15305-72-3 EINECS: 239-342-2 |