Hexaammineruthenium trichloride 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Hexaammineruthenium(III) chloride, Hexaammineruthenium (III) chloride
363340010 363340050 363342500
ACRO363340010EA 194 EUR
ACRO363340010 ACRO363340050 ACRO363342500
Hexaammineruthenium trichloride 98%
Hexaammineruthenium trichloride
Formula: H₁₈Cl₃N₆Ru
MW: 309,61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011478
Núm. CAS: 14282-91-8
EINECS: 238-176-8
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Elemental Analysis ≥97.5 %