Reinecke's salt ACS
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
423330250
423331000
423335000
ACRO423330250EA
86
EUR
ACRO423330250
ACRO423331000
ACRO423335000
Reinecke's salt ACS
Reinecke's salt
Formula:
C₄H₁₀CrN₇S₄·1H₂O Pto. de fusión: 270 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00150925 Núm. CAS: 13573-17-6 EINECS: 237-003-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Red Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Gravimetry | ≥93.0 % |
Sensitivity | passes test |
Insoluble matter | ≤0.05 % (in dilute HCl) |