Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) cis- and trans-mixture 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 3-phenylglycidate
332650050
332650500
332652500
ACRO332650050EA
28.4
EUR
ACRO332650050
ACRO332650500
ACRO332652500
Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) cis- and trans-mixture 90%
Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers)
Formula:
C₁₁H₁₂O₃ MW: 192.21 g/mol Pto. Ebullición: 96 °C (.5 mmHg) Densidad: 1.12 g/cm³ Pto. de inflamación: 110 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00005123 Núm. CAS: 121-39-1 EINECS: 204-467-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5165 to 1.5205 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥88 % |