Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) ≥90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 3-phenylglycidate
B22990.AD B22990.AK
B22990.ADEA 38.6 EUR
B22990.AD B22990.AK
Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) ≥90%
Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers)
Purity: 90+% CAS No.: 121-39-1 Molecular Formula: C11H12O3 Formula Weight: 192.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5180 Boiling Point: 95-97°/0.5mm MDL No.: MFCD00005123
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 95…97 °C (0,5 mmHg)
Densidad: 1,102
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Número MDL: MFCD00005123
Núm. CAS: 121-39-1
EINECS: 204-467-3