3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers) 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,5-Dimethylpiperidine
181230250 181231000
ACRO181230250EA 70.4 EUR
ACRO181230250 ACRO181231000
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers) 96%
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers)
Formula: C₇H₁₅N
MW: 113.20 g/mol
Pto. Ebullición: 144 °C
Densidad: 0.85 g/cm³
Pto. de inflamación: 32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005996
Núm. CAS: 35794-11-7
EINECS: 252-730-6
UN: 2733
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4434 to 1.4464 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥95 %