3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers) cis- and trans-mixture ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3,5-Dimethylpiperidine
D1411-25ML
D1411-500ML
TCIAD1411-25MLEA
32
EUR
TCIAD1411-25ML
TCIAD1411-500ML
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers) cis- and trans-mixture ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers)
Formula:
C₇H₁₅N MW: 113.20 g/mol Pto. Ebullición: 144°C Pto. de inflamación: 32°C |
Número MDL:
MFCD00005996 Núm. CAS: 35794-11-7 EINECS: 252-730-6 UN: 1993 ADR: 3 III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % (total of isomer) |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |