Gallium indium alloy (75.5:24.5 w%), eutectic ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Gallium-indium eutectic
12478.03 12478.09 12478.18
12478.03EA 45.2 EUR
12478.03 12478.09 12478.18
Gallium indium alloy (75.5:24.5 w%), eutectic ≥99.99% (metals basis)
Gallium indium alloy (75.5:24.5 w%), eutectic
Purity: 99.99% Molecular Formula: Ga:In; 75.5:24.5 wt% Physical Form: Liquid Density: 6.2 Appearance: Silver Melting Point: 15.7° UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00144387
Pto. de fusión: 15,7 °C
Densidad: 6,2
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144387
Núm. CAS: 56451-02-6
EINECS: 231-163-8
UN: 1760
ADR: 8,III