Indium gallium alloy (60:40 w%) ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
44240.03 44240.09 44240.18
44240.03EA 43.4 EUR
44240.03 44240.09 44240.18
Indium gallium alloy (60:40 w%) ≥99.99% (metals basis)
Indium gallium alloy (60:40 w%)
Purity: 99.99% Molecular Formula: Ga:In; 40:60 wt% Physical Form: Solid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00144387
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144387
EINECS: 231-163-8