Gallium indium tin alloy (62:22:16 w%), eutectic ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
14634.03
14634.09
14634.18
14634.03EA
40.2
EUR
14634.03
14634.09
14634.18
Gallium indium tin alloy (62:22:16 w%), eutectic ≥99.99% (metals basis)
Gallium indium tin alloy (62:22:16 w%), eutectic
Purity: 99.99%
Molecular Formula: Ga:In:Sn; 62:22:16 wt%
Physical Form: Liquid
Density: 6.359
Appearance: Silvery white
Odour: Odourless
UN No.: 2803
MDL No.: MFCD00144388
Pto. de fusión:
10,7 °C Densidad: 6,359 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00144388 UN: 1760 ADR: 8,III |