2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% (w/w) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Mercaptopyridinen-oxide sodiumsalt, 2-Mercaptopyridine N-oxide sodium
257740010 257740025 257740050
ACRO257740010EA 228 EUR
ACRO257740010 ACRO257740025 ACRO257740050
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% (w/w) en solución acuosa
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt
Formula: C₅H₄NNaOS
MW: 149,15 g/mol
Pto. de fusión: –30 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01941547
Núm. CAS: 3811-73-2
EINECS: 223-296-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to amber Solution
pH 8.5 to 10.5 (10 % at 20°C)
Titration with HClO4 40 to 42 %