2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% en solución acuosa
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Mercaptopyridinen-oxide sodiumsalt, 2-Mercaptopyridine N-oxide sodium
A16922.AE
A16922.AP
A16922.0F
A16922.AEEA
45
EUR
A16922.AE
A16922.AP
A16922.0F
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% en solución acuosa
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt
CAS No.: 3811-73-2
Molecular Formula: C5H4NNaOS
Formula Weight: 149.15
Refractive Index: 1.4825
Beilstein Reference: 4026050
Merck Reference: 14,7994
MDL No.: MFCD01941547
Formula:
C₅H₄NNaOS MW: 149,15 g/mol Densidad: 1,238 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01941547 Núm. CAS: 3811-73-2 EINECS: 223-296-5 Índice Merck: 14,7994 |