(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
297060100
297060010
ACRO297060100EA
162
EUR
ACRO297060100
ACRO297060010
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one 98%
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Formula:
C₆H₇NO MW: 109,1259 g/mol Pto. Ebullición: 102…106 °C (,2hPa) Pto. de fusión: 55…59 °C Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00213364 Núm. CAS: 49805-30-3 EINECS: 421-830-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Off-white to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 55 to 59 °C |
GC | ≥97.5 % |
UV | at 400 nm A: ≤2 |