Dióxido de circonio ≥99% (metals basis excluding Hf) estabilizado, en polvo -325 Mesh (max. 4% Hf)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Circonio (IV) óxido
Estabilización: 10-15% Stabilised with yttria (Y₂O₃)
36272.22 36272.36
36272.22EA 113 EUR
36272.22 36272.36
Dióxido de circonio ≥99% (metals basis excluding Hf) estabilizado, en polvo -325 Mesh (max. 4% Hf)
Dióxido de circonio
Stabilized
Purity: 99% CAS No.: 1314-23-4 Molecular Formula: ZrO2 + 10-15% Y2O3 Physical Form: -325 Mesh Powder Appearance: White Odour: Odourless Boiling Point: ca 5000° Merck Reference: 14,10180 MDL No.: MFCD00145546
Formula: ZrO₂
MW: 123.22 g/mol
Pto. Ebullición: ∼5000 °C
Pto. de fusión: ∼2700 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011310
Núm. CAS: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Índice Merck: 14,10180