3-Ethylbenzothiazolium bromide ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 3-Ethylbenzo[d]thiazol-3-ium bromide
L08903.09 L08903.18
L08903.09EA 69.9 EUR
L08903.09 L08903.18
3-Ethylbenzothiazolium bromide ≥98%
3-Ethylbenzothiazolium bromide
Purity: 98% CAS No.: 32446-47-2 Molecular Formula: C9H10BrNS Formula Weight: 244.16 Melting Point: 205-207° Beilstein Reference: 6250086
Formula: C₉H₁₀BrNS
MW: 244,16 g/mol
Pto. de fusión: 205…207 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051852
Núm. CAS: 32446-47-2