Estrona
Proveedor: Cayman Chemical
10006485-500 10006485-1 10006485-5 10006485-10
CAYM10006485-500EA 17.6 EUR
CAYM10006485-500 CAYM10006485-1 CAYM10006485-5 CAYM10006485-10
Estrona
Estrona
Formula: C₁₈H₂₂O₂
Número MDL: MFCD00003620
Núm. CAS: 53-16-7
EINECS: 200-164-5