Estrona ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
E0026-1G E0026-5G
TCIAE0026-1GEA 30 EUR
TCIAE0026-1G TCIAE0026-5G
Estrona ≥98.0% (by HPLC)
Estrona
Formula: C₁₈H₂₂O₂
Número MDL: MFCD00003620
Núm. CAS: 53-16-7
EINECS: 200-164-5
Índice Merck: 14,03708
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7fe92e7a492c7016984f93f1436fd4e15879bcff&vid=7fe92e7a492c7016984f93f1436fd4e15879bcff&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +161.0 to +168.0 deg (C=1, Dioxane)
Solubility in Dioxane very faint turbidity