1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(Piperazin-1-yl)(tetrahydrofuran-2-yl)methanone
L18704.14
L18704.06
L18704.14EA
112
EUR
L18704.14
L18704.06
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine ≥97%
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine
Purity: 97%
CAS No.: 63074-07-7
Molecular Formula: C9H16N2O2
Formula Weight: 184.24
Boiling Point: 120-125°/0.2mm
Beilstein Reference: 880578
Formula:
C₉H₁₆N₂O₂ MW: 184,24 g/mol Pto. Ebullición: 120…125 °C (0,2 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00190247 Núm. CAS: 63074-07-7 |