1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T2617-25G
T2617-5G
TCIAT2617-25GEA
47
EUR
TCIAT2617-25G
TCIAT2617-5G
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine ≥97.0% (por GC)
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine
Formula:
C₉H₁₆N₂O₂ Pto. Ebullición: 125°C |
Número MDL:
MFCD00190247 Núm. CAS: 63074-07-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |