Iminostilbene 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
162540100 162541000
ACRO162540100EA 50.4 EUR
ACRO162540100 ACRO162541000
Iminostilbene 97%
Iminostilbene
Formula: C₁₄H₁₁N
Pto. de fusión: 197…201 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005071
Núm. CAS: 256-96-2
EINECS: 205-970-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 202 °C
GC ≥96.0 %