Iminostilbene 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B21323.14
B21323.22
B21323.36
B21323.14EA
95.3
EUR
B21323.14
B21323.22
B21323.36
Iminostilbene 97%
Iminostilbene
Purity: 97%
CAS No.: 256-96-2
Molecular Formula: C14H11N
Formula Weight: 193.25
Melting Point: 197-199°
Beilstein Reference: 1343358
Formula:
C₁₄H₁₁N Pto. de fusión: 197…199 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005071 Núm. CAS: 256-96-2 EINECS: 205-970-0 |