Isosorbide dimethyl ether 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
369910250
369911000
ACRO369910250EA
53.8
EUR
ACRO369910250
ACRO369911000
Isosorbide dimethyl ether 99%
Isosorbide dimethyl ether
Formula:
C₈H₁₄O₄ Pto. Ebullición: 93…95 °C (,1hPa) Pto. de inflamación: 120 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064828 Núm. CAS: 5306-85-4 EINECS: 226-159-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4600 to 1.4620 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |