Isosorbide dimethyl ether ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A17516.14 A17516.22
A17516.14EA 60.3 EUR
A17516.14 A17516.22
Isosorbide dimethyl ether ≥98%
Isosorbide dimethyl ether
Purity: 98% CAS No.: 5306-85-4 Molecular Formula: C8H14O4 Formula Weight: 174.20 Flash Point: 108°(226°F) Refractive Index: 1.4620 Melting Point: -70° Boiling Point: 93-95°/0.1mm Beilstein Reference: 80854 MDL No.: MFCD00064828
Formula: C₈H₁₄O₄
Pto. Ebullición: 93…95 °C (0,1 mmHg)
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 1,165
Pto. de inflamación: 108 °C (226 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064828
Núm. CAS: 5306-85-4
EINECS: 226-159-8