Isosorbide ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: D-Isosorbide, (3R,3aR,6S,6aR)-Hexahydrofuro[3,2-b]furan-3,6-diol
A13989.0B A13989.18 A13989.30
A13989.0BEA 577 EUR
A13989.0B A13989.18 A13989.30
Isosorbide ≥98%
Isosorbide
Purity: 98% CAS No.: 652-67-5 Molecular Formula: C6H10O4 Formula Weight: 146.14 Odour: Odourless Melting Point: 56-64° Beilstein Reference: 80510 Merck Reference: 14,5224 Optical Rotation: +45° (c=3 in water) MDL No.: MFCD00064827
Formula: C₆H₁₀O₄
MW: 146,14 g/mol
Pto. de fusión: 56…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064827
Núm. CAS: 652-67-5
EINECS: 211-492-3
Índice Merck: 14,5224