Isosorbide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
D-Isosorbide, (3R,3aR,6S,6aR)-Hexahydrofuro[3,2-b]furan-3,6-diol
I0407-25G
I0407-500G
I0407-100G
TCIAI0407-25GEA
16
EUR
TCIAI0407-25G
TCIAI0407-500G
TCIAI0407-100G
Isosorbide ≥98.0% (por GC)
Isosorbide
Formula:
C₆H₁₀O₄ MW: 146,14 g/mol Pto. Ebullición: 175°C |
Número MDL:
MFCD00064827 Núm. CAS: 652-67-5 EINECS: 211-492-3 Índice Merck: 14,05224 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 58.0 to 63.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +43.0 to +47.0 deg (C=5, H2O) |
Solubility in Water | almost transparency |