Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
BOP-Cl
310060050
310060250
ACRO310060050EA
87.8
EUR
ACRO310060050
ACRO310060250
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride 97%
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
Formula:
C₆H₈ClN₂O₅P MW: 254.6 g/mol Pto. de fusión: 191 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010077 Núm. CAS: 68641-49-6 UN: 1759 ADR: 8 II |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥96.0 % |