Cyclohexyldiphenylphosphine oxide ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

L00698.03 L00698.06
L00698.03EA 33.4 EUR
L00698.03 L00698.06
Cyclohexyldiphenylphosphine oxide ≥98%
Cyclohexyldiphenylphosphine oxide

Purity: 98+% CAS No.: 13689-20-8 Molecular Formula: C18H21OP Formula Weight: 284.34 Melting Point: 166-167° Beilstein Reference: 2943737

Formula: C₁₈H₂₁OP
Pto. de fusión: 166…167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014301
Núm. CAS: 13689-20-8
EINECS: 237-204-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR