Sulfato de bis(2-metilisouronio) 94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
233030250 233032500
ACRO233030250EA 76.3 EUR
ACRO233030250 ACRO233032500
Sulfato de bis(2-metilisouronio) 94%
Sulfato de bis(2-metilisouronio)
Formula: C₄H₁₄N₄O₆S
Pto. de fusión: 147…153 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040594
Núm. CAS: 52328-05-9
EINECS: 257-851-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥92 %