Sulfato de bis(2-metilisouronio) ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
O-Methylisouronium sulphate
B22036.0B
B22036.18
B22036.30
B22036.0BEA
612
EUR
B22036.0B
B22036.18
B22036.30
Sulfato de bis(2-metilisouronio) ≥99%
Sulfato de bis(2-metilisouronio)
Purity: 99%
CAS No.: 52328-05-9
Molecular Formula: C2H6N2O.0.5H2SO4
Formula Weight: 123.12
Melting Point: 163-167°
MDL No.: MFCD00040594
Formula:
C₄H₁₄N₄O₆S MW: 246,24 g/mol Pto. de fusión: 163…167 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040594 Núm. CAS: 52328-05-9 EINECS: 257-851-8 |