Sulfato de bis(2-metilisouronio) ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: O-Methylisouronium sulphate
M0411-10G M0411-100G
TCIAM0411-10GEA 18 EUR
TCIAM0411-10G TCIAM0411-100G
Sulfato de bis(2-metilisouronio) ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Sulfato de bis(2-metilisouronio)
Formula: C₄H₁₄N₄O₆S
MW: 246.24 g/mol
Número MDL: MFCD00040594
Núm. CAS: 52328-05-9
EINECS: 257-851-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31bf7c701df9954ceb9173224bff8a7c8e920f83&vid=31bf7c701df9954ceb9173224bff8a7c8e920f83&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency