TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
303180050 303180250
ACRO303180050EA 44.2 EUR
ACRO303180050 ACRO303180250
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) 99%
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Formula: C₁₁H₁₆BF₄N₅O
Pto. de fusión: 205 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00077413
Núm. CAS: 125700-67-6
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥200 °C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥98.5 %