TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
TBTU
L13470.03
L13470.06
L13470.14
L13470.03EA
35.6
EUR
L13470.03
L13470.06
L13470.14
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) ≥99%
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Purity: 99%
CAS No.: 125700-67-6
Molecular Formula: C11H16BF4N5O
Formula Weight: 321.08
Melting Point: 195-198° dec.
Beilstein Reference: 7066325
Formula:
C₁₁H₁₆BF₄N₅O MW: 321,1 g/mol Pto. de fusión: 195…198 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00077413 Núm. CAS: 125700-67-6 EINECS: 423-040-4 |