HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) ≥98.0% (by HPLC) coupling agent for peptides synthesis
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: HBTU, 1-(Bis(dimethylamino)methylene)-1H-benzo[d][1,2,3]triazole-1-ium 3-oxide hexafluorophosphate(V)
B1657-25G B1657-5G B1657-100G
TCIAB1657-25GEA 50 EUR
TCIAB1657-25G TCIAB1657-5G TCIAB1657-100G
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) ≥98.0% (by HPLC) coupling agent for peptides synthesis
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Formula: C₁₁H₁₆F₆N₅OP
MW: 379.2 g/mol
Número MDL: MFCD00075445
Núm. CAS: 94790-37-1
EINECS: 423-020-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11e55ef0528235d184569fd473a835967a9b5003&vid=e0bb7900d5d37f76bb9927b2334502591fc93414&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%