1,4-Antraquinona ≥94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L00573.06
L00573.14
L00573.06EA
109
EUR
L00573.06
L00573.14
1,4-Antraquinona ≥94%
1,4-Antraquinona
Purity: 94%
CAS No.: 635-12-1
Molecular Formula: C14H8O2
Formula Weight: 208.22
Melting Point: ca 218° dec.
Beilstein Reference: 1871197
Formula:
C₁₄H₈O₂ Pto. de fusión: ∼ 218 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013724 Núm. CAS: 635-12-1 EINECS: 211-228-7 |