4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride ≥94%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L05508.14
L05508.22
L05508.36
L05508.14EA
37.8
EUR
L05508.14
L05508.22
L05508.36
4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride ≥94%
4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride
Purity: 94%
CAS No.: 4053-08-1
Molecular Formula: C12H5ClO3
Formula Weight: 232.63
Melting Point: 208-214°
Beilstein Reference: 178072
Formula:
C₁₂H₅ClO₃ MW: 232,63 g/mol Pto. de fusión: 208…214 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006928 Núm. CAS: 4053-08-1 EINECS: 223-760-7 |